Tlačiť
Benzylammonium chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzylamine hydrochloride
200540050 200541000
ACRO200540050EA 28 EUR
ACRO200540050 ACRO200541000
Benzylammonium chloride 99%
Benzylammonium chloride
Vzorec: C₇H₁₀ClN
Mw: 143.62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012852
Číslo CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %