Tlačiť
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
190560050 190560250
ACRO190560050EA 46.06 EUR
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Mw: 237.1
Teplota tavenia: 105…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004062
Číslo CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %