Tlačiť
4-Morpholinoaniline 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 63.69 EUR
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Mw: 178.23
Teplota tavenia: 130…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006169
Číslo CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %