Tlačiť
Triisobutylaluminium 1.1 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
185421000 185428000
185421000.EA 120.34 EUR
185421000. 185428000.
Triisobutylaluminium 1.1 M in toluene, AcroSeal®
Triisobutylaluminium
Vzorec: C₁₂H₂₇Al
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008929
Číslo CAS: 100-99-2
EINECS: 202-906-3
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Assay 24.5 to 25.5 % (on Al basis)
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)