Triisobutylaluminium 1.1 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
185421000
185428000
185421000.EA
120.34
EUR
185421000.
185428000.
Triisobutylaluminium 1.1 M in toluene, AcroSeal®
Triisobutylaluminium
Vzorec:
C₁₂H₂₇Al Hustota: 0,84 g/cm³ Teplota vzplanutia: 4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008929 Číslo CAS: 100-99-2 EINECS: 202-906-3 OSN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Assay | 24.5 to 25.5 % (on Al basis) |
Loss on drying | ≤8 % |
Solubility | (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water) |