Tlačiť
4-Bromophenethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
183090010 183090050
ACRO183090010EA 64.98 EUR
ACRO183090010 ACRO183090050
4-Bromophenethylamine 98%
4-Bromophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 63…72 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008189
Číslo CAS: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %