Tlačiť
2-Methoxyphenethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 149.22 EUR
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Methoxyphenethylamine 98%
2-Methoxyphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Teplota varu: 236…237 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008186
Číslo CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %