Tlačiť
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 43.26 EUR
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Mw: 199.55
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005808
Číslo CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %