Tlačiť
4-Methylphenethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
157880010 157880050
ACRO157880010EA 43.72 EUR
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 214 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,93 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008195
Číslo CAS: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
OSN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %