Tlačiť
4-Nitrophenethyl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
151620050 151620250
ACRO151620050EA 70.6 EUR
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethyl bromide 98%
4-Nitrophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.06
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007386
Číslo CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %