Tlačiť
Benzo[b]thiophene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 48.54 EUR
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₆S
Teplota varu: 221…222 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 28…32 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005864
Číslo CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %