Tlačiť
4-Formylmorpholine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 31.24 EUR
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Vzorec: C₅H₉NO₂
Mw: 115.13
Teplota tavenia: 23 °C
Hustota: 1.14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006170
Číslo CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %