Tlačiť
Kyselina dusičná ∼65% in water p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
124660010 124660025 124665000 124660011 124660026 124660250 124665001
ACRO124660010EA 81.43 EUR
ACRO124660010 ACRO124660025 ACRO124665000 ACRO124660011 ACRO124660026 ACRO124660250 ACRO124665001
Kyselina dusičná ∼65% in water p.a.
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Sulfated ash ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥65 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm