Tlačiť
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
119120250 119121000
ACRO119120250EA 58.16 EUR
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Farnesol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₆O
Teplota varu: 149 °C (4 mmHg)
Hustota: 0,8865 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002918
Číslo CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)