Tlačiť
Dichloro(diphenyl)silane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113341000 113345000
ACRO113341000EA 65.38 EUR
ACRO113341000 ACRO113345000
Dichloro(diphenyl)silane 97%
Dichloro(diphenyl)silane
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Teplota varu: 305 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1,204 g/cm³
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000489
Číslo CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
OSN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes