L(+)-Citrulline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
110470250
110471000
ACRO110470250EA
212.6
EUR
ACRO110470250
ACRO110471000
L(+)-Citrulline 99%
L(+)-Citrulline
Vzorec:
C₆H₁₃N₃O₃ Teplota tavenia: 214 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064397 Číslo CAS: 372-75-8 EINECS: 206-759-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 hrs) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥95.0 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell |
Specific optical rotation | +24.5° to +26.8° (20°C, 589 nm) (c=8, 6N HCl) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |