Tlačiť
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03 B25123.06 B25123.14
B25123.03EA 62.49 EUR
B25123.03 B25123.06 B25123.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2233-18-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 112-116° Beilstein Reference: 1908717
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006946
Číslo CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5