Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15864.06 A15864.14 A15864.22
A15864.06EA 42.52 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Mw: 234.34
Teplota varu: 332
Teplota tavenia: 187…189 °C
Hustota: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008826
Číslo CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0