Tlačiť
3,4-Dimethylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
346060050 346060250
ACRO346060050EA 111.76 EUR
ACRO346060050 ACRO346060250
3,4-Dimethylbenzaldehyde 97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 68 °C (0.8 mmHg)
Hustota: 1.012 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00016612
Číslo CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %