Tlačiť
2,4-Dimethylbenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21461.0010 8.21461.0100
8.21461.0010EA 116.56 EUR
8.21461.0010 8.21461.0100
2,4-Dimethylbenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 221
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003340
Číslo CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.5492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula 2,4-(CH3)2C6H3CHO