Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 91.46 EUR
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 65…69 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Hustota: 1.54 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000403
Číslo CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
OSN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %