Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
A19330.06 A19330.14
A19330.06EA 32.77 EUR
A19330.06 A19330.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 402-23-3 Molecular Formula: C8H6BrF3 Formula Weight: 239.04 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4920 Odour: Pungent Boiling Point: 67-69°/4mm Beilstein Reference: 743243 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000395
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 67…69 °C (4 mmHg)
Hustota: 1.565
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000395
Číslo CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
OSN: 3265
ADR: 8 II