α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
A19330.06
A19330.14
A19330.06EA
32.77
EUR
A19330.06
A19330.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Vzorec:
C₈H₆BrF₃ Mw: 239.03 Teplota varu: 67…69 °C (4 mmHg) Hustota: 1.565 Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000395 Číslo CAS: 402-23-3 EINECS: 206-938-9 OSN: 3265 ADR: 8 II |