Tlačiť
α-Bromo-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
A13297.06 A13297.14 A13297.22
A13297.06EA 35.61 EUR
A13297.06 A13297.14 A13297.22
α-Bromo-p-xylene ≥98%
α-Bromo-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 104-81-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507389 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 3417 MDL No.: MFCD00000181
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: 33…36 °C
Hustota: 1.324
Teplota vzplanutia: 97 °C (206 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000181
Číslo CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
OSN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223