Tlačiť
α-Bromo-p-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 87.32 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 218…220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 33…37 °C
Hustota: 1.324
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000181
Číslo CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
OSN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %