Tlačiť
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 48.54 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
Mw: 227.14
Teplota varu: 90…94 °C (1.5 mmHg)
Teplota tavenia: 8…12 °C
Hustota: 1.236 g/cm³
Teplota vzplanutia: >109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000180
Číslo CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %