Tlačiť
2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
L01776.14 L01776.22
L01776.14EA 62.98 EUR
L01776.14 L01776.22
2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
2,5-Dibromo-p-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 1074-24-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.97 Odour: Odourless Melting Point: 72-74° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2080433 MDL No.: MFCD00000091
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 261 °C
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000091
Číslo CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
OSN: 3077
ADR: 9,III