Tlačiť
2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
279010500 279012500
ACRO279010500EA 114.72 EUR
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 261 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000091
Číslo CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %