Tlačiť
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 329.72 EUR
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000182
Číslo CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
OSN: 3261
ADR: 8,II