α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
A14121.30
A14121.18
A14121.30EA
231.45
EUR
A14121.30
A14121.18
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene ≥97%
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 13209-15-9
Molecular Formula: C8H6Br4
Formula Weight: 421.75
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 2211698
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000131
Vzorec:
C₈H₆Br₄ Teplota varu: 346 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 114…118 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000131 Číslo CAS: 13209-15-9 EINECS: 236-176-2 OSN: 1759 ADR: 8,II |