Tlačiť
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
A14121.30 A14121.18
A14121.30EA 231.45 EUR
A14121.30 A14121.18
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene ≥97%
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 13209-15-9 Molecular Formula: C8H6Br4 Formula Weight: 421.75 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 2211698 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000131
Vzorec: C₈H₆Br₄
Teplota varu: 346 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000131
Číslo CAS: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
OSN: 1759
ADR: 8,II