α,α'-Dibromo-o-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17241.14
A17241.06
A17241.22
A17241.14EA
71.8
EUR
A17241.14
A17241.06
A17241.22
α,α'-Dibromo-o-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 91-13-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 637159
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000175
Vzorec:
C₈H₈Br₂ Teplota varu: 140 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 92…96 °C Hustota: 1,960 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000175 Číslo CAS: 91-13-4 EINECS: 202-042-7 OSN: 3261 ADR: 8,II |