Tlačiť
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
112930250 112931000
ACRO112930250EA 79.82 EUR
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
α,α'-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 140 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 91…96 °C
Hustota: 1,96 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000175
Číslo CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
OSN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %