Tlačiť
Chloro(diphenyl)methane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzhydryl chloride
B24764.14 B24764.22 B24764.36
B24764.14EA 79.42 EUR
B24764.14 B24764.22 B24764.36
Chloro(diphenyl)methane ≥98%
Chloro(diphenyl)methane
Purity: 98% CAS No.: 90-99-3 Molecular Formula: C13H11Cl Formula Weight: 202.69 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5950 Odour: Pungent Melting Point: 17-20° Boiling Point: 139-140°/3mm Beilstein Reference: 607925 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000855
Vzorec: (C₆H₅)₂CHCl
Teplota varu: 139…140 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 17…20 °C
Hustota: 1,14
Teplota vzplanutia: 160 °C (320 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000855
Číslo CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
OSN: 3265
ADR: 8,II