Chloro(diphenyl)methane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Benzhydryl chloride
B24764.14
B24764.22
B24764.36
B24764.14EA
79.42
EUR
B24764.14
B24764.22
B24764.36
Chloro(diphenyl)methane ≥98%
Chloro(diphenyl)methane
Purity: 98%
CAS No.: 90-99-3
Molecular Formula: C13H11Cl
Formula Weight: 202.69
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5950
Odour: Pungent
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 139-140°/3mm
Beilstein Reference: 607925
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000855
Vzorec:
(C₆H₅)₂CHCl Teplota varu: 139…140 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 17…20 °C Hustota: 1,14 Teplota vzplanutia: 160 °C (320 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000855 Číslo CAS: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 OSN: 3265 ADR: 8,II |