Tlačiť
tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
93000-100G 93000-500G 93000-5KG
SIAL93000-100GEA 54.08 EUR
SIAL93000-100G SIAL93000-500G SIAL93000-5KG
tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
tritylchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₅Cl
Mw: 278.78
Teplota varu: 374
Teplota tavenia: 109…112 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000813
Číslo CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
OSN: 3261
ADR: 8 II