Tlačiť
tritylchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
A11799.14 A11799.22 A11799.36
A11799.14EA 39.46 EUR
A11799.14 A11799.22 A11799.36
tritylchlorid ≥98%
tritylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 76-83-5 Molecular Formula: C19H15Cl Formula Weight: 278.78 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 230-235°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000813
Vzorec: C₁₉H₁₅Cl
Mw: 278.78
Teplota varu: 230…235 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 110…114 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000813
Číslo CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
OSN: 3261
ADR: 8 II