Tlačiť
α-Phenylbenzyl bromide 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
373461000 373465000
ACRO373461000EA 100.28 EUR
ACRO373461000 ACRO373465000
α-Phenylbenzyl bromide 90%
α-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: (C₆H₅)₂CHBr
Mw: 247.13
Teplota varu: 184 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 33…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000134
Číslo CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
OSN: 1770
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %