meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04956.06
L04956.14
L04956.06EA
31.97
EUR
L04956.06
L04956.14
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Purity: 97%
CAS No.: 13440-24-9
Molecular Formula: C14H12Br2
Formula Weight: 340.07
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 2050820
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000137
Vzorec:
C₁₄H₁₂Br₂ Teplota tavenia: ∼ 241 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000137 Číslo CAS: 13440-24-9 EINECS: 227-324-7 OSN: 1759 ADR: 8,III |