Tlačiť
Propylbenzen 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21468.22 B21468.36
B21468.22EA 64.49 EUR
B21468.22 B21468.36
Propylbenzen 98
Propylbenzen
Purity: 98% CAS No.: 103-65-1 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4910 Melting Point: -100° Boiling Point: 159-160° Beilstein Reference: 1903006 Merck Reference: 14,7844 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009377
Vzorec: C₉H₁₂
Mw: 120.19
Teplota varu: 159…160 °C
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0.862
Teplota vzplanutia: 47 °C (116 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009377
Číslo CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08029