Tlačiť
Octylbenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Phenyloctane
150990250 150991000
ACRO150990250EA 116.16 EUR
ACRO150990250 ACRO150991000
Octylbenzene 99%
Octylbenzene
Vzorec: C₁₄H₂₂
Mw: 190.33
Teplota varu: 264
Teplota tavenia: –36 °C
Hustota: 0.85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009564
Číslo CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %