Tlačiť
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83664.320EA 164.63 EUR
83664.320 83664.400
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Mw: 92.14
Teplota varu: 110.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.867
Teplota vzplanutia: 4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Passes test
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l