Tlačiť
Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83625.320EA 180.1 EUR
83625.320 83625.290
Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99,8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (300 nm) Max. 0.15
Absorbance (310 nm) Max. 0.1
Absorbance (330 nm) Max. 0.02
Absorbance (350 nm) Max. 0.01
Transmittance (300 nm) Min. 70 %
Transmittance (310 nm) Min. 80 %
Transmittance (330 nm) Min. 95 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %