Toluen 98, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28701.364EA
128.58
EUR
28701.364
28701.466
28701.550
28701.950
Toluen 98, TECHNICAL
Toluen
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Mw: 92.14 Teplota varu: 110.6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95 °C Hustota: 0.867 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008512 Číslo CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 OSN: 1294 ADR: 3 II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |