Tlačiť
Toluen 99,0, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28675.465EA 0 EUR
28675.465 28675.556 28675.950
Toluen 99,0, GPR RECTAPUR®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Mw: 92.14
Teplota varu: 110.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.1 %