Tlačiť
Toluen 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
8077.2500EA 138.19 EUR
8077.2500 8077.1000 8077.9025 8077.5000 8077.9200
Toluen 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Mw: 92.14
Teplota varu: 110.6
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Benzene max. 0.1 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1