Tlačiť
Toluen, anhydrous ≥99.8%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41841.AK 41841.K2
41841.AKEA 54.15 EUR
41841.AK 41841.K2
Toluen, anhydrous ≥99.8%
Toluen
Purity: 99.8% CAS No.: 108-88-3 Molecular Formula: C6H5CH3 Formula Weight: 92.14 Flash Point: 4°(40°F) Physical Form: Liquid Density: 0.867 Refractive Index: 1.4967 Odour: Aromatic Melting Point: -93° Boiling Point: 111° Beilstein Reference: 635760 Merck Reference: 14,9529 UN No.: 1294 MDL No.: MFCD00008512
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 111 °C
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 0,867
Teplota vzplanutia: 4 °C (40 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM