Toluen ≥99.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Boiling Point: 111°
Solubility: Very slightly soluble in water. Miscible with alcohol, chloroform, ether, glacial acetic acid, carbon disulfide
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Teplota varu: 111 °C Teplota tavenia: –93 °C Hustota: 0,867 Teplota vzplanutia: 4 °C (40 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008512 Číslo CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 OSN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 14,9529 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Form | Liquid |
Color (APHA) | ≤10 |
Assay (GC) | >99.5% |
Residual water | ≤0.03% |
Impurity content: | Sulphuric compounds (as S); ≤0.003% |
Residue on evaporation | ≤0.001% |