Toluen ≥99% semiconductor grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99% min
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Teplota varu: 111 °C Teplota tavenia: –93 °C Hustota: 0,867 Teplota vzplanutia: 4 °C (40 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008512 Číslo CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 OSN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 14,9529 |