Tlačiť
Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326981000 326980010 326980025
326981000.EA 75.41 EUR
326981000. 326980010. 326980025.
Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 111 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 %
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %