Tlačiť
Toluen 99+% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167900010 167900025
ACRO167900010EA 149.22 EUR
ACRO167900010 ACRO167900025
Toluen 99+% for spectroscopy
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %