Tlačiť
ethylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
296848-100ML 296848-1L
SIAL296848-100MLEA 152.43 EUR
SIAL296848-100ML SIAL296848-1L
ethylbenzen, Sigma-Aldrich®
ethylbenzen
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 136,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011647
Číslo CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
OSN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM