Tlačiť
ethylbenzen, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 149.62 EUR
03079-10ML 03079-5ML
ethylbenzen, Supelco®
ethylbenzen
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 136,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011647
Číslo CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
OSN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM