Tlačiť
kumen 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181010010 181010025
ACRO181010010EA 55.76 EUR
ACRO181010010 ACRO181010025
kumen 99%
kumen
Vzorec: C₉H₁₂
Teplota varu: 151 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –96 °C
Hustota: 0,862 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008881
Číslo CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
OSN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %